Wichtige Dokumente
665150
Ethyl N-Boc-Piperidin-4-Carboxylat
97%
Synonym(e):
Ethyl-1-(tert.-Butyloxycarbonyl)-isonipecotat, Ethyl-1-(tert.-butoxycarbonyl)-4-piperidincarboxylat, Piperidin-1,4-dicarbonsäure-1-tert.-butylester-4-ethylester
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.458
bp
120-135 °C/0.5 mmHg
Dichte
1.046 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
ester
SMILES String
CCOC(=O)C1CCN(CC1)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C13H23NO4/c1-5-17-11(15)10-6-8-14(9-7-10)12(16)18-13(2,3)4/h10H,5-9H2,1-4H3
InChIKey
MYHJCTUTPIKNAT-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?