Merck
696439
Sigma-Aldrich
(S)-Ethylpiperidin-3-Carboxylat
97%
Synonym(e):
(S)-Ethyl-nipecotat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H15NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
157.21
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.471
Dichte
1.043 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
ester
SMILES String
CCOC(=O)[C@H]1CCCNC1
InChI
1S/C8H15NO2/c1-2-11-8(10)7-4-3-5-9-6-7/h7,9H,2-6H2,1H3/t7-/m0/s1
InChIKey
XIWBSOUNZWSFKU-ZETCQYMHSA-N
Anwendung
Reactant for synthesis of:
  • DPP-4 inhibitors
  • JAK2 inhibitors
  • Serotonin and noradrenaline reuptake inhibitors
  • Human tryptase inhibitors
  • Anti-thrombotic nicecotamides
Reactive for oxidative C-arylation of free (NH)-heterocycles via direct (sp3) C-H bond functionalization
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
170.1 °F
Flammpunkt (°C)
76.7 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)