Wichtige Dokumente
175757
1-Butanol-d1
98 atom % D
Synonym(e):
Butyl-alkohol-d
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
99% (CP)
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.3975 (lit.)
bp
118 °C (lit.)
Dichte
0.821 g/mL at 25 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[2H]OCCCC
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3/i5D
InChIKey
LRHPLDYGYMQRHN-UICOGKGYSA-N
Verpackung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
93.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
34 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)