Wichtige Dokumente
614947
1-Propanol-d
99 atom % D
Synonym(e):
Propylalkohol-OD
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH2CH2OD
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
61.10
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % D
Assay
99% (CP)
bp
97 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-127 °C (lit.)
Dichte
0.817 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[2H]OCCC
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3/i4D
InChIKey
BDERNNFJNOPAEC-QYKNYGDISA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
71.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
22 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?