Merck
615250
Sigma-Aldrich
Methan-d3-sulfonylchlorid
98 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Lineare Formel:
CD3SO2Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
117.57
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
97% (CP)
Form
gas
bp
60 °C/21 mmHg
Dichte
1.518 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/CH3ClO2S/c1-5(2,3)4/h1H3/i1D3
InChIKey
QARBMVPHQWIHKH-FIBGUPNXSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)