Merck
588539
Sigma-Aldrich
1-Butanol-4,4,4-d3
98 atom % D
Synonym(e):
Butyl-4,4,4-d3-alkohol
About This Item
Lineare Formel:
CD3(CH2)3OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
77.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
98 atom % D
bp
116-118 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-90 °C (lit.)
Dichte
0.843 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])CCCO
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3/i1D3
InChIKey
LRHPLDYGYMQRHN-FIBGUPNXSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
93.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
34 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)