Wichtige Dokumente
138185
Hydroxyaceton
contains ≤500 ppm sodium carbonate as stabilizer, technical grade, 90%
Synonym(e):
1-Hydroxy-2-propanon, Acetol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Qualitätsniveau
Assay
90%
Form
liquid
Enthält
≤500 ppm sodium carbonate as stabilizer
Brechungsindex
n20/D 1.425 (lit.)
bp
145-146 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−17 °C (lit.)
Löslichkeit
water: miscible
Dichte
1.082 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
ketone
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(=O)CO
InChI
1S/C3H6O2/c1-3(5)2-4/h4H,2H2,1H3
InChIKey
XLSMFKSTNGKWQX-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3 - Muta. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
133.7 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
56.5 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
138185-100G | 4061838732262 |
138185-500G | 4061838732279 |
138185-5G | 4061838732286 |
138185-5KG |