Wichtige Dokumente
177180
Methoxyaceton
95%
Synonym(e):
Methoxy-2-propanon
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.397 (lit.)
bp
118 °C (lit.)
Dichte
0.957 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ether
ketone
SMILES String
COCC(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-4(5)3-6-2/h3H2,1-2H3
InChIKey
CUZLJOLBIRPEFB-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
77.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
25 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?