Wichtige Dokumente
157724
2-Ethyl-6-methylanilin
≥98%
Synonym(e):
3-Ethyl-2-aminotoluol, 6-Ethyl-o-toluidin
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
0.06 mmHg ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.552 (lit.)
bp
231 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−33 °C (lit.)
Dichte
0.968 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCc1cccc(C)c1N
InChI
1S/C9H13N/c1-3-8-6-4-5-7(2)9(8)10/h4-6H,3,10H2,1-2H3
InChIKey
JJVKJJNCIILLRP-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
221.0 °F
Flammpunkt (°C)
105 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?