Wichtige Dokumente
11070
Aromadendrenoxid 2
≥95.0%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95.0%
Funktionelle Gruppe
ether
SMILES String
C[C@@H]1CC[C@@H]2[C@@H]1[C@H]3[C@@H](CC[C@@]24CO4)C3(C)C
InChI
1S/C15H24O/c1-9-4-5-10-12(9)13-11(14(13,2)3)6-7-15(10)8-16-15/h9-13H,4-8H2,1-3H3/t9-,10-,11-,12-,13-,15-/m1/s1
InChIKey
XPGWKKLDFXNBPJ-QTPLKFIXSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)