Wichtige Dokumente
14462
(−)-α-Bisabolol
≥93% (GC)
Synonym(e):
(−)-6-Methyl-2-(4-methyl-3-cyclohexen-1-yl)-5-hepten-2-ol, Levomenol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥93% (GC)
Optische Aktivität
[α]/D -58±5°, neat
Brechungsindex
n20/D 1.496
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
C\C(C)=C\CC[C@](C)(O)[C@H]1CCC(C)=CC1
InChI
1S/C15H26O/c1-12(2)6-5-11-15(4,16)14-9-7-13(3)8-10-14/h6-7,14,16H,5,8-11H2,1-4H3/t14-,15+/m1/s1
InChIKey
RGZSQWQPBWRIAQ-CABCVRRESA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
289.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
143 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?