Wichtige Dokumente
H59605
Nerolidol
98%, Mixture of cis and trans
Synonym(e):
3,7,11-Trimethyl-1,6,10-dodecatrien-3-ol, 3-Hydroxy-3,7,11-trimethyl-1,6,10-dodecatrien
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.479 (lit.)
bp
114 °C/1 mmHg (lit.)
Dichte
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C\C(C)=C/CC\C(C)=C\CCC(C)(O)C=C
InChI
1S/C15H26O/c1-6-15(5,16)12-8-11-14(4)10-7-9-13(2)3/h6,9,11,16H,1,7-8,10,12H2,2-5H3/b14-11+
InChIKey
FQTLCLSUCSAZDY-SDNWHVSQSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
H59605-100G | |
H59605-25G | 4061833800003 |