重要文件
T0514
Sigma-Aldrich
三甲胺N-氧化物 二水合物
98%
同義詞:
TMANO
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3)3NO · 2H2O
CAS號碼:
分子量::
111.14
Beilstein:
3612927
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
品質等級
化驗
98%
形狀
powder
反應適用性
reagent type: oxidant
mp
95-99 °C (lit.)
SMILES 字串
O.O.C[N+](C)(C)[O-]
InChI
1S/C3H9NO.2H2O/c1-4(2,3)5;;/h1-3H3;2*1H2
InChI 密鑰
PGFPZGKEDZGJQZ-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
三甲胺N-氧化物二水合物可用作:
  • 许多化学反应中的脱羰剂
  • 有机硼烷的氧化剂
  • 标准品,用非抑制离子色谱法测定空气样品中的胺。
反应物用于:
  • C-H 键断裂
  • 氧化反应(氧化剂)
  • 用于无溶剂反应的脱碳剂
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Electrophilic attack on diphosphazane-bridged derivatives of diruthenium nonacarbonyl by halogens. Crystal structure of [Ru2 ({′A}-I) I (CO)3 {{′A}-(PriO)2 PN (Et)P (OPri)2}2]
John S, et al.
J. Chem. Soc., Dalton Trans., 10, 2761-2768 (1991)
Oxidation of organoboranes with trimethylamine N-oxide dihydrate
Kabalka GW
Journal of Organometallic Chemistry, 125(2), 273-280 (1977)
Hui Wei et al.
Frontiers in microbiology, 9, 3276-3276 (2019-01-29)
Yarrowia lipolytica, known to accumulate lipids intracellularly, lacks the cellulolytic enzymes needed to break down solid biomass directly. This study aimed to evaluate the potential metabolic burden of expressing core cellulolytic enzymes in an engineered high lipid-accumulating strain of Y.