重要文件
SML2695
Sigma-Aldrich
FB23
≥98% (HPLC)
同義詞:
2-[[2,6-Dichloro-4-(3,5-dimethyl-4-isoxazolyl)phenyl]amino]benzoic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C18H14Cl2N2O3
CAS號碼:
分子量::
377.22
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: 2 mg/mL, clear
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Clc1c(c(cc(c1)c3c(n[o]c3C)C)Cl)Nc2c(cccc2)C(=O)O
InChI
1S/C18H14Cl2N2O3/c1-9-16(10(2)25-22-9)11-7-13(19)17(14(20)8-11)21-15-6-4-3-5-12(15)18(23)24/h3-8,21H,1-2H3,(H,23,24)
InChI 密鑰
VUXZATVQMFSUCM-UHFFFAOYSA-N
生化/生理作用
FB23 is a potent and selective inhibitor of N6-methyladenosine (m6A) demethylase FTO (fat mass and obesity associated protein). It moderately inhibits proliferation of NB4 and MONOMAC6 cells.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)