Merck
全部照片(3)
重要文件
S9754
Sigma-Aldrich
硫酸脂酶 来源于鲍鱼内脏
Type VIII, lyophilized powder, 20-40 units/mg solid
同義詞:
芳基硫酸酯酶, 苯硫酸酶
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
酶委員會編號:
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
NACRES:
NA.54
生物源
abalone entrails
種類
Type VIII
形狀
lyophilized powder
比活性
20-40 units/mg solid
分子量
~43 kDa by gel filtration
異物活動
β-Glucuronidase ≤10.0 Sigma units/mg solid
儲存溫度
−20°C
應用
来自鲍鱼内脏的硫酸酯酶已用于研究中,确定人 p-选择蛋白糖蛋白配体-1 通过 PSGL-1氨基末端的硫酸化酪氨酸与皮肤相关趋化因子 CCL27 相互作用。 来自鲍鱼内脏的硫酸酯酶也已用于研究来自仓鼠胚胎成纤维细胞的硫酸盐和谷胱甘肽结合物的 HPLC。
来自鲍鱼内脏的硫酸酯酶已用于组织绿茶多酚(GTP)分析,可以将共轭形式消化为游离形式。它还被用于检测游离形式、葡糖醛酸化形式或总GTP。
生化/生理作用
硫酸酯酶水解络合物大分子(如糖胺聚糖和硫脂)的硫酸酯。它有助于调节硫酸化状态,其决定了多种生理分子的作用。
單位定義
一单位硫酸酯酶在 pH5.0、37℃ 条件下,每小时水解 1.0 μmole p-硫酸萘基酯(30 分钟检测)。
基底
產品號碼
描述
訂價
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Green Tea Polyphenols and Metabolites in Prostatectomy Tissue: Implications for Cancer Prevention
Wang P, et al.
Cancer Prevention Research (Philadelphia, Pa.), 3(8), 985-993 (2010)
Use of a Phage Display Antibody to Measure the Enzymatic Activity of the Sulfs
Uchimura K, et al.
Test, 480, 51-64 (2010)
Sulfatases: structure, mechanism, biological activity, inhibition, and synthetic utility
Hanson SR, et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 43(43), 5736-5763 (2004)
B A Merrick et al.
Carcinogenesis, 6(9), 1303-1307 (1985-09-01)
Chromatography of benzo[a]pyrene (BaP) sulfate, glucuronide and glutathione (GSH) conjugate standards were examined by h.p.l.c. on a C8 column as modified by various organic acids and solvents. Sulfate and glucuronide standards were positional isomers derived from BaP-1,3,6,7,9 phenols and BaP-GSH
Quercetin increased bioavailability and decreased methylation of green tea polyphenols in vitro and in vivo
Wang P, et al.
Food, 3(6), 635-642 (2012)
條款
Enzymatic Assay of Sulfatase (EC 3.1.6.1.)