重要文件
P0065
Sigma-Aldrich
磷脂酶 D 来源于色褐链霉菌
≥50,000 units/mL, buffered aqueous glycerol solution
同義詞:
Phosphatidylcholine phosphatidohydrolase, 卵磷脂酶 D
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
酶委員會編號:
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41106300
NACRES:
NA.77
形狀
buffered aqueous glycerol solution
比活性
≥50,000 units/mL
分子量
~60 kDa
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−70°C
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
磷脂酶 D (phosphatidylcholine cholinehydrolase,EC 3.1.4.4) 是一种普遍存在的酶,分子量约为 50,000 Da。它在多种植物组织、少数微生物和一些哺乳动物组织中表达。
應用
来自于褐色链霉菌的磷脂酶 D 已被用于裂解含胆碱的磷脂 (PC)。
生化/生理作用
磷脂酶 D (PLD) 催化磷脂酰胆碱 (PC) 水解生成磷脂酸 (PA) 和胆碱。PC-PLD 活性受激素、细胞因子、神经递质和生长因子的调节。因此,它被认为在各种细胞类型的信号转导中起角色。由 PLD 产生的三种重要脂质信使在各种重要角色细胞过程中发挥重要作用,这些脂质也在下游甘油三酯和磷脂合成途径中起到重要角色。PLD 对神经元和内分泌细胞的胞吐作用是必需的。此外,它在吞噬作用中也起关键作用。
磷脂酶 D 对鞘磷脂和溶血磷脂有活性。磷脂酶 D 水解磷脂和鞘磷脂的磷酸键,得到相应的的磷脂酸。
單位定義
在pH 8.0、30 °C下,每小时1个单位将从L-α-磷脂酰胆碱中释放1 μmol胆碱。
外觀
溶于 100 mM Tris/HCl (pH 8.0)、10% 甘油 (v/v) 和 0.1%Triton X-100 (w/v) 中。
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Resp. Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Phospholipase D: a downstream effector of ARF in granulocytes.
Cockcroft S
Science, 263(5146), 523-526 (1994)
Lecithin: a by-product of biodiesel production and a source of choline for dairy cows
Italian Journal of Animal Science, 11:2 (2012)
Dynamics and function of phospholipase D and phosphatidic acid during phagocytosis.
Traffic, 7(3), 365-377 (2006)
Phospholipase D: enzymology, mechanisms of regulation, and function.
Exton JH
Physiological Reviews, 77(2), 303-320 (1997)
Purification of Streptomyces chromofuscus phospholipase D by hydrophobic affinity chromatography on palmitoyl cellulose.
Imamura S and Horiuti Y
Journal of Biochemistry, 85(1), 79-95 (1979)