Key Documents
D8156
Sigma-Aldrich
单克隆抗-地高辛 小鼠抗
clone DI-22, ascites fluid
同義詞:
单克隆抗-地高辛
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.43
生物源
mouse
共軛
unconjugated
抗體表格
ascites fluid
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
DI-22, monoclonal
包含
15 mM sodium azide
技術
dot blot: suitable
flow cytometry: suitable
indirect ELISA: 1:10,000 using digoxin-BSA
indirect ELISA: 1:2,500 using digoxigenin-transferrin
同型
IgG1
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
抗地高辛(小鼠IgG1同种型)单克隆抗体来源于DI-22杂交瘤,该杂交瘤是小鼠骨髓瘤细胞与地高辛-匙孔血蓝蛋白(KLH)免疫的BALB / c小鼠脾脏细胞融合而产生。地高辛是从洋地黄的叶子中获取的。地高辛分子由糖和强心苷组成。它的分子量为 780.95 Da。它是一种无味的白色晶体,可溶于乙醇和吡啶。它在十二指肠、肾脏、肝脏和血脑屏障中表达。
特異性
单克隆抗地高辛抗体对地高辛和地高辛标记的化合物具有特异性,并且与地高辛具有强烈的交叉反应性。
抗体对地高辛具有特异性,且对地高辛具有高亲和力。
免疫原
地高辛-KLH。
應用
小鼠抗地高辛单克隆抗体可用于:
  • 酶联免疫吸附试验(ELISA)
  • 斑点印迹
  • 流式细胞术
  • 荧光 原位 杂交(FISH)
  • DNA 杂交
  • 原位 杂交(ISH)
  • 探针和X染色体的免疫检测
生化/生理作用
地高辛是一种植物雌激素,可以与雌激素受体结合,并可在心肌中产生正性肌力。 研究表明,地高辛可降低对雌激素敏感的乳腺癌和子宫癌的风险。
地高辛是一种膜外排转运蛋白P-糖蛋白(P-gp)的底物。该抗体可用于检测地高辛标记的化合物,例如寡核苷酸、抗体或肽。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Hesed M Padilla-Nash et al.
Nature protocols, 1(6), 3129-3142 (2007-04-05)
Classical banding methods provide basic information about the identities and structures of chromosomes on the basis of their unique banding patterns. Spectral karyotyping (SKY), and the related multiplex fluorescence in situ hybridization (M-FISH), are chromosome-specific multicolor FISH techniques that augment
GSTT1-dependent induction of centromere-negative and-positive micronuclei by l, 2: 3, 4-diepoxybutane in cultured human lymphocytes
Vlachodimitropoulos D, et al.
Mutagenesis, 12(5), 397-403 (1997)
Waqar Ahmed et al.
Scientific reports, 8(1), 15438-15438 (2018-10-20)
Epstein-Barr virus-encoded RNAs (EBER1 and EBER2) are two highly abundant, non-protein coding RNAs consistently expressed in all EBV infected cells, but their function remains poorly understood. Conventional in situ hybridization studies have indicated that these RNAs are present exclusively in
Ying-Liang Duan et al.
Journal of virology, 88(7), 3861-3873 (2014-01-24)
After infection, human cytomegalovirus (HCMV) persists for life. Primary infections and reactivation of latent virus can both result in congenital infection, a leading cause of central nervous system birth defects. We previously reported long-term HCMV infection in the T98G glioblastoma
Digoxin
Small Animal Clinical Pharmacology, 805-806 (2009)