重要文件
85641
Sigma-Aldrich
Starch dyed with Remazol brilliant blue R
amylase substrate
同義詞:
RBB-Starch, Remazol brilliant blue R dyed starch, Starch Azure
登入查看組織和合約定價
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
NACRES:
NA.83
品質等級
形狀
powder
適合性
suitable as substrate for α-amylase test
其他說明
Substrate for α-amylase
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
A new method for the determination of alpha-amylase.
H Rinderknecht et al.
Experientia, 23(10), 805-805 (1967-10-15)