重要文件
C9386
Millipore
Casein Peptone
Acid digest of casein from bovine milk, 8-12% amino, suitable for biotechnology and microbiology
同義詞:
水解酪蛋白, 酪蛋白胨,酪蛋白酸水解物
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
EC號碼:
分類程式碼代碼:
41106212
NACRES:
NA.85
產品名稱
Hy-Case® SF, Casein acid hydrolysate, from bovine milk
生物源
bovine milk
品質等級
形狀
powder
氮分析
8-12% amino, ≥12.5% total
損耗
≤11% loss on drying
pH值
5.4-7.4
應用
food and beverages
microbiology
儲存溫度
10-30°C
適合性
Streptococcus spp.
Streptomyces spp.
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Hy-Case® SF是一种酪蛋白的高品质水解产物。酪蛋白含有丰富的氨基氮。经过强酸处理后,酪蛋白会发生水解,产生游离氨基酸和若干短肽片段。通过特殊处理将无机离子降到最低,因此Hy-Case® SF实际上是含盐量最少的高浓度游离氨基酸。它是一种精制级水解物,具有较高的溶液透明度。属于食品级,建议在需要高可溶性游离氨基酸混合物时使用。当无机离子水平需要保持在最低水平时,尤其推荐使用。
應用
建议用作需要高溶解性游离氨基酸混合物的实验室培养基、发酵和组织培养应用中的微生物营养物质。
酪蛋白水解产物 Hy-Case ® SF 用于 DMCY 培养基,在一项实验研究中研究了 ssgA 基因产物在促进灰色链霉菌产孢和细胞分裂中的作用。 它也可以在与脱氮盐杆菌 相关的研究中用于 YH 培养基,脱氮盐杆菌,被认为是一种碳水化合物利用、反硝化、极端嗜盐菌。
聯結
类似于 Hy-Case Amino,最多含 2.0% 氯化钠。
重構
建议浓度:25g/L
法律資訊
Hy-Case is a registered trademark of Kerry Group
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
S Kawamoto et al.
Microbiology (Reading, England), 143 ( Pt 4), 1077-1086 (1997-04-01)
The ssgA gene of Streptomyces griseus B2682, when present in high copy number, results in both suppression of sporulation and fragmented growth of mycelia. Western analysis with polyclonal antibodies against the gene product (SsgA) revealed a close correlation between SsgA
G A Tomlinson et al.
International journal of systematic bacteriology, 36(1), 66-70 (1986-01-01)
Halobacterium denitrificans was one of several carbohydrate-utilizing, denitrifying, extremely halophilic bacteria isolated by anaerobic enrichment in the presence of nitrate. Anaerobic growth took place only when nitrate (or nitrite) was present and was accompanied by the production of dinitrogen.