重要文件
73145
Millipore
酵母自溶产物
suitable for microbiology
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41106212
NACRES:
NA.85
生物源
Saccharomyces cerevisiae
品質等級
無菌
non-sterile
形狀
powder
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
成份
amino-nitrogen, ≥3.5%
total nitrogen (N), ≥11%
雜質
≤15% ash
燃燒殘留物
≤15%
損耗
≤5% loss on drying
pH值
6.5-7.5 (25 °C, 2% in H2O)
溶解度
H2O: 2%, clear, yellow
應用
food and beverages
microbiology
適合性
molds
yeasts
一般說明
本品通过干燥自溶性酵母细胞(酵母)的提取物制备得到,这种酵母细胞是氨基氮和维生素、尤其是水溶性复合维生素 B 的很好来源。将它加入许多培养基或发酵肉汤中可提高微生物的产率,推荐用于需要快速大量生长的培养基。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)