重要文件
721611
Sigma-Aldrich
新戊酸钯
97%
同義詞:
2,2-二甲基丙酸 钯(II) 盐
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H18O4Pd
CAS號碼:
分子量::
308.67
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161600
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
反應適用性
core: palladium
reaction type: C-H Activation
reagent type: catalyst
mp
230-232 °C
SMILES 字串
CC(C)(C)C(=O)O[Pd]OC(=O)C(C)(C)C
InChI
1S/2C5H10O2.Pd/c2*1-5(2,3)4(6)7;/h2*1-3H3,(H,6,7);/q;;+2/p-2
InChI 密鑰
PAGZTSLSNQZYEV-UHFFFAOYSA-L
應用
用于催化:
  • 丙烯酸与烯烃的好氧环化反应
  • 杂环化合物与苄基氯化物的苄基化反应
  • 分子内直接芳基化反应
  • 区域选择性氧化芳烃交叉偶联
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)