重要文件
18565
Sigma-Aldrich
三吡咯烷基溴化鏻六氟磷酸盐
≥95.0% (HPLC), for peptide synthesis
同義詞:
PyBroP®
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C12H24BrF6N3P2
CAS號碼:
分子量::
466.18
Beilstein:
6842340
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
產品名稱
三吡咯烷基溴化鏻六氟磷酸盐, ≥95.0% (HPLC)
化驗
≥95.0% (HPLC)
形狀
solid
反應適用性
reaction type: Coupling Reactions
應用
peptide synthesis
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
F[P-](F)(F)(F)(F)F.Br[P+](N1CCCC1)(N2CCCC2)N3CCCC3
InChI
1S/C12H24BrN3P.F6P/c13-17(14-7-1-2-8-14,15-9-3-4-10-15)16-11-5-6-12-16;1-7(2,3,4,5)6/h1-12H2;/q+1;-1
InChI 密鑰
CYKRMWNZYOIJCH-UHFFFAOYSA-N
應用
它可用作偶联剂:
  • 酚与芳基硼酸的Suzuki-Miyaura交叉偶联合成联芳和杂联芳。
  • 通过使用各种亲核试剂功能化修饰嘧啶(由3,4-二氢嘧啶-2(1H)-酮(DHPM)通过Kappe脱氢反应合成)。
  • 通过与各种伯胺和N,N-二异丙基乙胺偶联来合成甲脒。
它也可以用作激活剂:
  • 激活可互变异构杂环中的C-OH键以形成有助于杂环和各种炔烃的Sonogashira 偶联反应的膦盐。
  • 酚中C-O键的一锅激活(one-pot activation)并进一步与膦氧化物或亚磷酸盐进行偶联反应生成C-P键。
用于催化:
伯酰胺的合成
直接脱水鏻交叉偶联
直接芳香化
通过鏻盐偶联剂形成吡咯烷
其他說明
适用于α ,α -二烷基氨基酸的活性肽偶联剂;缩酚酸肽的合成
法律資訊
PyBroP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
PyBroP: a convenient activator for the synthesis of formamidines.
Delarue S and Sergheraert C
Tetrahedron Letters, 40(30), 5487-5490 (1999)
T. Kurome et al.
Tetrahedron, 52, 4327-4327 (1996)
Efficient Conversion of Biginelli 3, 4-Dihydropyrimidin-2 (1 H)-one to Pyrimidines via PyBroP-Mediated Coupling.
Kang FA, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 70(5), 1957-1960 (2005)
Efficient Pd-Catalyzed Coupling of Tautomerizable Heterocycles with Terminal Alkynes via C-OH Bond Activation Using PyBrOP.
Shi C and Aldrich CC
Organic Letters, 12(10), 2286-2289 (2010)
Nickel-Catalyzed Cross-Coupling of Phenols and Arylboronic Acids Through an In Situ Phenol Activation Mediated by PyBroP.
Chen GJ, et al.
Chemistry?A European Journal, 17(14), 4038-4042 (2011)