产品名称
两性霉素B 来源于链霉菌 属, Vetec™, reagent grade, BioReagent, suitable for cell culture, ~80%
等級
reagent grade
品質等級
產品線
BioReagent
Vetec™
化驗
~80%
技術
cell culture | mammalian: suitable
抗生素活性譜
fungi
yeast
作用方式
cell membrane | interferes
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2C[C@@H]3O[C@](O)(C[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@H](O)CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)O[C@@H](C)[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)\C=C\C=C\C=C\C=C\C=C\C=C\C=C\2)C[C@H](O)[C@H]3C(O)=O)[C@@H](O)[C@@H](N)[C@@H]1O
InChI
1S/C47H73NO17/c1-27-17-15-13-11-9-7-5-6-8-10-12-14-16-18-34(64-46-44(58)41(48)43(57)30(4)63-46)24-38-40(45(59)60)37(54)26-47(61,65-38)25-33(51)22-36(53)35(52)20-19-31(49)21-32(50)23-39(55)62-29(3)28(2)42(27)56/h5-18,27-38,40-44,46,49-54,56-58,61H,19-26,48H2,1-4H3,(H,59,60)/b6-5+,9-7+,10-8+,13-11+,14-12+,17-15+,18-16+/t27-,28-,29-,30+,31+,32+,33-,34-,35+,36+,37-,38-,40+,41-,42+,43+,44-,46-,47+/m0/s1
InChI 密鑰
APKFDSVGJQXUKY-INPOYWNPSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
生化/生理作用
法律資訊
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
STOT RE 1
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3