SRE0028
别名:
人胰腺来源脂肪酶, 三酰基甘油脂肪酶, 三酰基甘油酰基水解酶
1 of 10
Sigma-Aldrich
L3126
脂肪酶 来源于猪胰腺
L0382
BCR694
人胰脂肪酶(重组)
N9876
4-硝基苯基丁酸酯
BCR693
人胰脂肪酶(源自胰液)
L0777
脂肪酶 来源于米曲霉
L1754
脂肪酶 来源于皱褶假丝酵母
Supelco
08168
Timestrip Plus™ 8 °C温度指示标签
L9518
脂肪酶 来源于假单胞菌 属
L2630
脂多糖 来源于大肠杆菌 0111:B4
lyophilized powder
100
−20°C
检测底物和酶
蛋白生物学_抗体_生物活性小分子-默克生命科学
蛋白质和酶
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
批号
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
1 of 7
USP
1494079
胰脂肪酶
L8525
L9656
脂蛋白脂酶 来源于伯克霍尔德氏菌 属
62301
脂肪酶 来源于黑曲霉
62314
Lipase Substrate
62327
Lipase basic kit
D7816
1,2-二-O-月桂基-rac-甘油-3-戊二酸-6′-甲基雷洛芬酯