主要文件
1494079
USP
胰脂肪酶
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
别名:
胰脂肪酶
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
一般說明
胰酶脂肪酶(Pancreatin lipase)是混合酶物质,主要为脂肪酶,兼有淀粉酶和蛋白酶。 本品(胰酶脂肪酶USP参考标准品)按现行药典规定交付。该产品的所有支持信息,包括SDS和任何产品信息宣传页均由药典发行机构制定并发布。如需更多信息和支持,请见现行药典的网站。
應用
胰酶脂肪酶USP参考标准品的预期用途是美国药典(USP)规定的指定质量测试和检测。也用于下列USP专论:
  • 胰酶片
  • 胰酶
  • 胰脂肪酶肠溶胶囊
  • 胰脂肪酶片
  • 胰脂肪酶胶囊
  • 胰脂肪酶
單位定義
1个USP脂肪酶活性单位是指在脂肪酶活性检测条件下,pH 9.0、37°下,每分钟释放1.0 µEq酸所需的胰酶量。
其他說明
该产品可用作药物研究和开发中的参考标准品。本品仅供测试和分析使用。不适用于动物或人类食用、临床测试或治疗用途。
该产品是美国药典生物制品计划的一部分。
可能适用相应的销售限制。
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Yangchao Luo et al.
Food chemistry, 155, 146-154 (2014-03-07)
Sodium caseinate (NaCas) was hydrolyzed by papain, pancreatin and trypsin from 10 min to 24h, and the hydrolysates were partially characterized for several important properties. At the studied conditions, papain and trypsin were more effective in hydrolyzing NaCas than pancreatin.