Merck
62288
Sigma-Aldrich
重组脂肪酶 B 南极假丝酵母 来源于米曲霉
powder, beige, ~9 U/mg
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
NACRES:
NA.54
重組細胞
expressed in Aspergillus oryzae
品質等級
形狀
powder
比活性
~9 U/mg
分子量
33 kDa
顏色
beige
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C11H9N3O2.Na/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11;/h1-7,16H,(H,12,14);/q;+1/b13-9-;
InChI 密鑰
QWZUIMCIEOCSJF-CHHCPSLASA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
南极假丝酵母脂肪酶b(CalB)结构上类似于其他几种脂酶,具有灵活的盖子结构。它由317个氨基酸构成,分子量为33kDa。脂肪酶b属于α/β折叠水解酶家族成员。
應用
米曲霉重组生产的南极假丝酵母脂肪酶b已用于:
  • 作为D5-CalB酶特性鉴定的标准品
  • 作为高效的生物催化剂催化外消旋仲醇的酯化反应获得(R)-酯
  • 研究基于反应挤出的聚丁二酸丁二醇酯的“绿色”再生途径
  • 比较吸附CaLB (aCaLB)和共价固定化CaLB (cCaLB)的酯化产率
脂肪酶在工业上用于手性化合物的拆分和生物柴油的酯交换生产。
生化/生理作用
脂肪酶催化三酰基甘油水解为甘油和游离脂肪酸。
南极假丝酵母脂肪酶b(CALB)具有广泛的底物专一性、高活性和高立体选择性,因此被视为重要的生物技术用酶。它还可在水溶性和非水溶性两种反应条件下发挥作用。CALB可用于酯交换、动力学拆分和聚合反应。
来自南极假丝酵母的脂肪酶 B 已证明是一个有效的催化剂,用于从大于辛酸的脂肪酸合成乙基 D -吡喃葡萄糖苷的酯。它也被发现催化各种各样的有机反应,包括许多不同的区域和对映选择性合成。
單位定義
1 U 相当于 pH 8.0,40°C 下每分钟释放 1 μmol 丁酸的酶量(三丁酸甘油酯作为底物,产品目录号:91010)
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Resp. Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
访问文档库
Simple amino acid tags improve both expression and secretion of Candida antarctica lipase B in recombinant Escherichia coli
Kim S K, et al.
Biotechnology and Bioengineering, 112(2), 346-355 (2015)
Sun-Ki Kim et al.
Biotechnology and bioengineering, 112(2), 346-355 (2014-09-04)
Escherichia coli is the best-established microbial host strain for production of proteins and chemicals, but has a weakness for not secreting high amounts of active heterologous proteins to the extracellular culture medium, of which origins belong to whether prokaryotes or
Structural behavior of Candida antarctica lipase B in water and supercritical carbon dioxide: A molecular dynamic simulation study
Housaindokht M R, et al.
Journal of Supercritical Fluids, 63, 180-186 (2012)
A green method for polybutylene succinate recycling: Depolymerization catalyzed by lipase B from Candida antarctica during reactive extrusion
Jbilou F, et al.
European Polymer Journal, 68, 207-215 (2015)
A novel self-activation mechanism of Candida antarctica lipase B
Luan B and Zhou R
Physical Chemistry Chemical Physics, 19(24), 15709-15714 (2017)
商品
SHVO’S CATALYST: EFFICIENT EPIMERIZATION CATALYST FOR ENZYME MEDIATED DYNAMIC KINETIC RESOLUTION (DKR).
SHVO’S CATALYST: EFFICIENT EPIMERIZATION CATALYST FOR ENZYME MEDIATED DYNAMIC KINETIC RESOLUTION (DKR).