化驗
95%
形狀
powder or crystals
mp
102-107 °C
應用
耐空气和湿气的(+)-PSI试剂是在Baran实验室开发用于立体控制合成硫代磷酸酯寡核苷酸。也可提供其对映体(−)-PSI试剂(货号ALD00602)。
正如Baran实验室在制备环二核苷酸(CDN)和反义寡核苷酸(ASO)的纯立体异构体中所证明的那样,PSI试剂打开了通向具有治疗前景的硫代磷酸酯基核苷酸分子的大门。
了解更多有关 PI和PSI 试剂的信息
正如Baran实验室在制备环二核苷酸(CDN)和反义寡核苷酸(ASO)的纯立体异构体中所证明的那样,PSI试剂打开了通向具有治疗前景的硫代磷酸酯基核苷酸分子的大门。
了解更多有关 PI和PSI 试剂的信息
法律資訊
PCT/US2019/027256;美国非临时专利申请#16/382,692
相關產品
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
Science (New York, N.Y.), 361(6408), 1234-1238 (2018-08-04)
Phosphorothioate nucleotides have emerged as powerful pharmacological substitutes of their native phosphodiester analogs with important translational applications in antisense oligonucleotide (ASO) therapeutics and cyclic dinucleotide (CDN) synthesis. Stereocontrolled installation of this chiral motif has long been hampered by the systemic