Merck
所有图片(5)
主要文件
PFUKB
Roche
KAPA PROBE FAST
suitable for qPCR, 2 ×, Universal
别名:
qPCR
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41106300
NACRES:
NA.55
品質等級
用途
sufficient for 100 reactions
sufficient for 1000 reactions
sufficient for 500 reactions
sufficient for 5000 reactions
儲存期限
≤12 mo.
特點
dNTPs included
hotstart
包裝
kit of 1 mL (100 x 20 μL rxn; KK4701)
kit of 10 mL (1000 x 20 μL rxn; KK4703)
kit of 5 mL (500 x 20 μL rxn; KK4702)
kit of 50 mL (5000 x 20 μL rxn; KK4715)
製造商/商標名
Roche
濃度
2 ×
技術
qPCR: suitable
輸入
purified DNA
相容性
for use with Agilent Mx3000P
for use with Agilent Mx3005P
for use with Agilent Mx4000
for use with Applied Biosystems® 5700
for use with Applied Biosystems® 7000
for use with Applied Biosystems® 7300
for use with Applied Biosystems® 7500
for use with Applied Biosystems® 7700
for use with Applied Biosystems® 7900HT
for use with Applied Biosystems® ViiA 7
for use with QuantStudio
for use with StepOne
for use with StepOnePlus
檢測方法
probe-based
儲存溫度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
KAPA PROBE FAST qPCR Kits 为所有基于探针的 qPCR 应用提供快速且可重复的结果。试剂盒包含即用型预混液,可使用序列特异性荧光探针化学,包括水解探针(例如,TaqMan ®)、FRET 探针和置换探针(例如,分子信标),实现高灵敏度和高准确度的实时 PCR。
應用
KAPA PROBE FAST可用于:
  • 甲基化特异性实时定量PCR(qMSP)
  • 基因分型
  • 基因表达分析
  • 多重qPCR和qRT-qPCR
  • SNP基因分型/等位基因辨别
  • 芯片验证
特點和優勢
准确区分等位基因:
  • 杂合子和纯合子等位基因的异常分化
  • SNP 基因分型检测中的离散簇
获得极佳的重现性和效率:
  • 快速、高效五色多重 PCR
  • 低拷贝编号时丰度水平相似
  • 宽动态范围达 10 个数量级
增加灵活性:
  • 与标准和快速循环方案兼容 保留准确定量
快速注释:
  • 这些试剂盒与所有基于荧光探针的技术兼容,包括杂交探针(例如,FRET)、水解探针(例如,TaqMan ®)和置换探针(例如,分子信标)。
  • 95ºC 下 20 s 的预变性足以进行酶再活化;然而,复杂靶标的最佳变性可能需要长达 3 min 的变性。
  • 对于 2 步循环,使用 30 s 组合退火/延伸/数据采集。
  • 对于 3 步循环,引物退火使用 20 s,延伸/数据采集使用 1 s。
  • 不得超过 25μL 体积。
品質
KAPA PROBE FAST qPCR Master Mix (2X) 经过严格的质量控制检测,不含污染的外切和核酸内切酶活性,并且符合 DNA 污染水平方面的严格要求。
準備報告
ROX/荧光素引用染料(取决于试剂盒配置)对光敏感。长时间暴露于直射光下会导致荧光信号强度的损失。避免反复冻融。使用前务必确保产品已完全解冻并混合。
KAPA PROBE FAST qPCR Master Mix (2X) 可在 30 次冻融循环中保持稳定。确保所有试剂在不使用时均避光储存于-20°C 条件下。避光条件下,试剂在 4°C 避光条件下可稳定保存至少一周,只要不被微生物和/或核酸酶污染,可在此温度下短期使用。
其他說明
仅用于研究目的。不用于诊断程序。
法律資訊
Applied Biosystems is a registered trademark of Applera Corporation or its subsidiaries in the US and/or certain other countries
QuantStudio is a trademark of IROA Technologies LLC
StepOne is a trademark of Applera Corporation or its subsidiaries in the US and/or certain other countries
StepOnePlus is a trademark of Applera Corporation or its subsidiaries in the US and/or certain other countries
TaqMan is a registered trademark of Roche Molecular Systems, Inc.
仅试剂盒组分
产品编号
说明
  • KAPA Taq HotStart® DNA Polymerase
  • 50X ROX High Reference Dye
  • 50X ROX Low Reference Dye
  • reaction buffer
  • dNTPs
  • MgCl2 5 mM
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Cell-free methylation markers with diagnostic and prognostic potential in hepatocellular carcinoma.
Lu C Y, et al.
Oncotarget, 8(4), 6406-6406 (2017)
James E Ussher et al.
Medicine, 94(29), e1134-e1134 (2015-07-23)
Mucosal-associated invariant T (MAIT) cells are an abundant antibacterial innate-like lymphocyte population. There are conflicting reports as to their fate in HIV infection. The objective of this study was to determine whether MAIT cells are truly depleted in HIV infection.
Long non-coding RNA MEG3 functions as a competing endogenous RNA to regulate gastric cancer progression.
Peng W, et al.
Journal of Experimental & Clinical Cancer Research, 34(1), 79-79 (2015)
Andreas A Argyriou et al.
Cancer, 119(19), 3570-3577 (2013-07-04)
The current prospective, multicenter study sought to identify single nucleotide polymorphisms of voltage-gated sodium channels (SCNAs) genes that might confer susceptibility to an increased incidence and severity of oxaliplatin-induced peripheral neuropathy (OXAIPN) in patients treated with either leucovorin, 5-fluorouracil, and
Holger Linck et al.
PloS one, 12(5), e0177808-e0177808 (2017-05-26)
Rubus stunt is an economically important disease in the production of raspberries, blackberries, and loganberries. A fast, sensitive, and reliable diagnosis of phytoplasmas, the causal agent of the disease, is of prime importance to stop its spread by vegetative propagation
商品
An overview of directed evolution and the methods for generating proteins with optimized or entirely new functions.