品質等級
用途
sufficient for 500 reactions
特點
dNTPs included: no
hotstart: no
包裝
pkg of 500 RXNS
製造商/商標名
Roche
技術
RT-qPCR: suitable
輸入
purified DNA
檢測方法
probe-based
儲存溫度
−20°C
一般說明
KAPA PROBE FAST One-Step qRT-PCR Master Mix (2X) Universal Kit是以RNA为模板进行实时PCR的一种灵敏、方便的解决方案。 该试剂盒设计用于采用序列特异性荧光探针进行高通量、快速循环的一步式RNA定量分析。这些试剂盒与所有基于荧光探针的技术兼容,包括杂交探针(例如FRET)、水解探针(例如TaqMan ®)和置换探针(例如,分子信标)。
應用
KAPA 探针快速一步法 qRT-PCR 预混液(2X,通用型)已用于:
- 基因表达分析
- SNP/突变分析
- 基因敲除验证
- RT-PCR
特點和優勢
快速注释:
- 这些试剂盒与所有基于荧光探针的技术兼容,包括杂交探针(例如,FRET)、水解探针(例如,TaqMan )和置换探针(例如,分子信标)。
- 只使用基因特异性引物进行一步法 qRT-PCR。
- 最佳的 cDNA 合成是在 42°C 下反应5 分钟。
- 在95°C 下反应3 分钟 足以使 RT 失活和 DNA 聚合酶活化。
- 反应体积不得超过 25μL。
包裝
试剂盒包括 qPCR 主混合物(2X)、KAPA RT混合物(50X)、dUTP(10 mM)、ROX高参考染料(50X)和ROX低参考染料(50X)
品質
所有试剂盒组分均经过严格的功能质量控制,无可检测的污染外切和核酸内切酶活性,并符合 DNA 污染方面的严格要求。
準備報告
使用前,务必确保组分已完全解冻并充分混合。KAPA 探针快速 qPCR 主混合物即使在 -20°C 下保存,也可能冻不结冰。KAPA RT 混合物具有温度敏感性,应储存在-20°C条件下并在使用过程中置于冰上。ROX 参比染料具有光敏感性。长时间暴露于直射光下,会导致荧光信号强度的损失。
其他說明
仅供研究使用。不可用于诊断过程。
法律資訊
TaqMan is a registered trademark of Roche Molecular Systems, Inc.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
其他客户在看
Simultaneous diagnosis of Cetacean morbillivirus infection in dolphins stranded in the Spanish Mediterranean sea in 2011 using a novel Universal Probe Library (UPL) RT-PCR assay.
Rubio-Guerri C, et al.
Veterinary Microbiology, 165(1-2), 109-114 (2013)
商品
An overview of directed evolution and the methods for generating proteins with optimized or entirely new functions.
实验方案
Coronavirus qPCR Primer and probe sets for the detection of SARS-CoV-2 (Corona Virus), with additional real-time RT-PCR, RT-qPCR and supporting reagents available.