主要文件
8.02604
Sigma-Aldrich
Chloroacetonitrile
for synthesis
别名:
Chloroacetonitrile, Chloroethane nitrile
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
75.49
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
酶委員會索引編號:
203-467-0
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
1.3 hPa ( 30 °C)
品質等級
形狀
liquid
效力
220 mg/kg LD50, oral (Rat)
85 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
123-124 °C/1013 hPa
轉變溫度
flash point 54 °C
密度
1.20 g/cm3 at 20 °C
應用
peptide synthesis
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
ClCC#N
InChI
1S/C2H2ClN/c3-1-2-4/h1H2
InChI 密鑰
RENMDAKOXSCIGH-UHFFFAOYSA-N
一般說明
for synthesis
應用
Chloroacetonitrile for synthesis. CAS No. 107-14-2, EC Number 203-467-0.
分析報告
Assay (GC, area%)≥ 99.0 % (a/a)Density (d 20 °C/ 4 °C)1.196 - 1.197Identity (IR)passes test
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
129.2 °F
閃點(°C)
54 °C