等級
ACS reagent
品質等級
化驗
98%
98.0-103.0% (ACS specification)
形狀
powder
反應適用性
reagent type: oxidant
雜質
<1.5% insolubles (alcohol)
pH值
8.0-10.0 (25 °C, 5%)
mp
167-170 °C (lit.)
溶解度
H2O: passes test
適合性
passes test for determination of bromide
SMILES 字串
O.O.O.Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N([Na])Cl
InChI
1S/C7H7ClNO2S.Na.3H2O/c1-6-2-4-7(5-3-6)12(10,11)9-8;;;;/h2-5H,1H3;;3*1H2/q-1;+1;;;
InChI 密鑰
NZYOAGBNMCVQIV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
氯胺 T (CAT) 三水合物是有机合成的常用试剂,特别是在杂环化学中。CAT 是一种具有抗菌活性的活性氯化合物。
應用
氮杂环丙烷化反应 和氨基羟基化反应的硝基来源。
氯胺 T 三水合物可作为氧化剂用于合成 8-氯-[1,2,4] 三唑并 [4,3- a ] 吡嗪衍生物 和新型异恶唑啉。
也可用于以下化合物的合成:
也可用于以下化合物的合成:
- 由 N -(硝基苄基)咪唑醛肼氧化脱氢的腈亚胺。
- 单- N -糖基化-1,2-二胺。
- 3,5-二取代异恶唑。
- 由 N -杂芳基取代腙的氧化环化形成的 3,6-二取代三唑噻二唑。
包裝
能通过氧化环化生成多种杂环化合物。
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
安全危害
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
377.6 °F - closed cup
閃點(°C)
192 °C - closed cup
其他客户在看
Facile one pot synthesis of 8-chloro-[1, 2, 4] triazolo [4, 3-a] pyrazines via oxidative cyclisation using chloramine T.
Mal S, et al.
Tetrahedron Letters, 56(22), 2896-2901 (2015)
M Nagl et al.
The British journal of dermatology, 149(3), 590-597 (2003-09-27)
The well-known active chlorine compound chloramine T (CAT) with broad-spectrum antimicrobial activity is in common therapeutic use for leg ulcers with purulent coatings; however, this treatment is painful. The tolerability of the less aggressive N-chlorotaurine (NCT), an endogenous compound also
[1-(4-Nitrobenzyl)-2-butyl-4-chloro-1H-imidazol-5-yl]-4, 5-dihydro-1-phenyl-1H-pyrazole: Synthesis, Anti-Inflammatory and Analgesic Activities.
Sreenivasa S and Shankar BJ.
Open Journal of Medicinal Chemistry, 3(2) (2013)
Synthesis and antimicrobial activity of novel isoxazolines by 1, 3-dipolar cycloaddition reactions.
Govindaraju M, et al.
International Journal of ChemTech Research, 6(2), 886-890 (2014)
Novel (+)-3-Carene Derivatives and Their Application in Asymmetric Synthesis.
Roszkowski P, et al.
Synthesis, 47(04), 569-574 (2015)