Merck
PHR1939
Supelco
羟脯氨酸
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
反式 -4-羟基- L -脯氨酸, (2S,4R)-4-羟基吡咯烷-2-羧酸, Hyp
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H9NO3
CAS号:
分子量:
131.13
Beilstein:
81441
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
API 家族
proline
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 500 mg
mp
273 °C (dec.) (lit.)
應用
pharmaceutical
形式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
O[C@H]1CN[C@@H](C1)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO3/c7-3-1-4(5(8)9)6-2-3/h3-4,6-7H,1-2H2,(H,8,9)/t3-,4+/m1/s1
InChI 密鑰
PMMYEEVYMWASQN-DMTCNVIQSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034和ISO/IEC 17025生产和认证。有关该CRM使用的所有信息都可以在分析证书上找到。
用于质量控制的药物二级标准,为制药实验室和制造商提供了一种方便、高性价比的替代方案,以替代内部工作标准的制备。
羟脯氨酸仅存在于胶原蛋白中,由脯氨酸的羟基化形成。它被用作生物标志物来测量各种生物样品的胶原蛋白含量。
應用
该药物二级标准也可按如下方式使用:
  • 通过液相色谱-串联质谱法(LC-MS/MS)对人血浆样品中乙酰肉碱、脯氨酸、羟脯氨酸、瓜氨酸和精氨酸作为可能生物标志物进行多重分析
  • 柱前衍生新型荧光试剂LC-MS/MS法同时测定血浆样品中的脯氨酸和羟脯氨酸
  • 毛细管衍生胶束电动色谱(MEKC)测定乳制品中羟脯氨酸的方法的建立
  • 流流动门控毛细管电泳结合激光诱导荧光检测器对未水解尿液中游离脯氨酸二肽、脯氨酸和羟脯氨酸进行定量分析
其他說明
动物结构蛋白(如胶原和弹性蛋白)的天然成分。
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP和BP一级标准品。
腳註
想要查看本品的检验报告示例,请在下框中输入LRAC2898。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
推薦產品
请在我们的在线平台NMR用ChemisTwin®查找本产品的数字化标准物质。您可以利用ChemisTwin®上的数字化等效物质进行样品确认和化合物定量(采用数字化外标)。您可以查看该物质的NMR 谱,点击鼠标即可与您的样品在线比较。点击此处了解更多信息,并开始免费试用
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Ning Zhang et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 409(30), 7077-7085 (2017-10-04)
Unhydrolyzed prolyl hydroxyproline (Pro-Hyp) and total 4-hydroxyproline (Hyp) in urine have been suggested as disease biomarkers for bone turnover and osteoporosis. Here, a rapid method was developed to accurately and selectively determine free prolyl compounds in unhydrolyzed urine samples. Urine