化驗
≥98.0% (GC)
形狀
solid
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
Cl.COC(=O)[C@@H]1C[C@@H](O)CN1
InChI
1S/C6H11NO3.ClH/c1-10-6(9)5-2-4(8)3-7-5;/h4-5,7-8H,2-3H2,1H3;1H/t4-,5+;/m1./s1
InChI 密鑰
KLGSHNXEUZOKHH-JBUOLDKXSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3