Merck
31224
Sigma-Aldrich
氯胺T 三水合物
reag. Ph. Eur., 98.0-103.0%
别名:
N-氯-甲苯磺酰胺 钠盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3C6H4SO2NClNa · 3H2O
CAS号:
分子量:
281.69
Beilstein:
3924168
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
agency
USP/NF
reag. Ph. Eur.
品質等級
化驗
98.0-103.0%
雜質
≤1.5% insoluble in ethanol
pH值
8-10 (20 °C, 5%)
mp
167-170 °C (lit.)
SMILES 字串
O.O.O.Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N([Na])Cl
InChI
1S/C7H7ClNO2S.Na.3H2O/c1-6-2-4-7(5-3-6)12(10,11)9-8;;;;/h2-5H,1H3;;3*1H2/q-1;+1;;;
InChI 密鑰
NZYOAGBNMCVQIV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
三水合氯胺是一种广泛应用于有机合成的氧化剂。它作为卤素阳离子和氮阴离子的来源,可用作碱和亲核试剂。凭借与广泛官能团的反应性,它参与了不同的分子转化。在酸性、中性和碱性条件下均有效
應用
三水合氯铵可用作:
  • 用于饮用水处理氯化的试剂
  • 用于芳醛苯腙氧化脱氢合成腈亚胺的脱氢剂
  • 烯烃叠氮化和环醚酰胺化的硝基源
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
安全危害
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
377.6 °F - closed cup
閃點(°C)
192 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Nitrene transfer reactions catalysed by copper (I) complexes in ionic liquid using chloramine-T
Cano I, et al.
Dalton Transactions (2007)
Crystal and molecular structure of chloramine-T trihydrate. Absence of a sodium-nitrogen interaction in the oxidant. N-chloro-N-sodiotoluene-p-sulfonamide.
Olmstead MM and Power PP.
Inorganic Chemistry, 25(22), 4057-4058 (1986)
Chloramine T and related N-halogeno-N-metallo reagents.
Campbell MM and Johnson G.
Chemical Reviews, 78(1), 65-87 (1978)
Nitrogen atom transfer to alkenes utilizing Chloramine-T as a nitrogen source.
Ando T, et al.
Tetrahedron Letters, 39(3), 309-312 (1998)
H Takada et al.
Chirality, 12(5-6), 299-312 (2000-05-29)
The copper-catalyzed diastereoselective imidation of diaryl sulfides bearing a chiral oxazolinyl moiety at the ortho-position with [N-(p-toluenesulfonyl) imino]phenyliodinane (TsN=IPh) or Chloramine-T trihydrate [TsN(Cl)Na.3H2O] was successfully carried out to give the corresponding optically active N-tosylsulfimides in good yields. For example, the