化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.479 (lit.)
bp
60-62 °C/24 mmHg (lit.)
密度
1.722 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
nitrile
SMILES 字串
BrCC#N
InChI
1S/C2H2BrN/c3-1-2-4/h1H2
InChI 密鑰
REXUYBKPWIPONM-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
溴乙腈是一种有机化合物,通常可用作氰烷基源。 它也可用作有机合成中的化学中间体和烷化剂。
應用
在 1-氰甲基-1,1-二甲基肼溴化物的合成中使用了溴乙腈 。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
110 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
其他客户在看
Chemistry, an Asian journal, 7(5), 1085-1095 (2012-03-03)
1,1-Dimethylhydrazine can be readily alkylated with bromoacetonitrile to form 1-cyanomethyl-1,1-dimethylhydrazinium bromide ([(CH(3))(2)N(CH(2)CN)NH(2)]Br, 1). The metathesis reaction of compound 1 led to the formation of a new family of energetic salts based on the [(CH(3))(2)N(CH(2)CN)NH(2)](+) cation and nitrate (2), perchlorate (3)