Merck
I6903
Sigma-Aldrich
碘乙腈
98%
别名:
氰甲基碘, 氰碘甲烷, 碘甲基氰
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ICH2CN
CAS号:
分子量:
166.95
Beilstein:
1734628
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.574 (lit.)
bp
182-184 °C/720 mmHg (lit.)
密度
2.307 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
ICC#N
InChI
1S/C2H2IN/c3-1-2-4/h1H2
InChI 密鑰
VODKOOOHHCAWFR-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Skull and crossbonesCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
186.8 °F - closed cup
閃點(°C)
86 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)