Merck
289132
Sigma-Aldrich
过氧化脲
97%
别名:
过氧化脲, 尿素过氧化氢, 过氧化脲 水合物, 过脲
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CO(NH2)2 · H2O2
CAS号:
分子量:
94.07
Beilstein:
3680414
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352111
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
23.3 mmHg ( 30 °C)
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
反應適用性
reagent type: oxidant
mp
90-93 °C (lit.)
官能基
amine
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OO.NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O.H2O2/c2-1(3)4;1-2/h(H4,2,3,4);1-2H
InChI 密鑰
AQLJVWUFPCUVLO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
过氧化脲(UHP)是一种由脲和过氧化氢组成的氧化剂。在羧酸酐存在的情况下,UHP可用于无水有机溶剂中的各种氧化转化。UHP是氧化反应中的过氧化氢源。
應用
过氧化脲可用作以下反应的氧化剂:
  • 在无溶剂条件下硫化物转化为亚砜或砜。
  • 含氮杂环化合物转化为相应的含氮氧化物。
  • 在无水有机溶剂中各种烯烃与多种羧酸酐和磷酸氢二钠进行环氧化反应
  • 进行Baeyer–Villiger氧化反应利用各种过氧酸使醛和酮氧化生产酯和内酯。
特點和優勢
UHP是:
  • 便宜。.
  • 稳定。
  • 易于处理的试剂。
象形圖
Flame over circleCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 3 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
5.1B - Oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
Synthetic Communications, 37, 87-87 (2007)
Synthesis, 3153-3153 (2006)
Jiaolong Qin et al.
Journal of hazardous materials, 396, 122762-122762 (2020-05-04)
Reducing the emissions of soil fumigants such as 1,3-dichloropropene (1,3-D) is essential to protecting air quality. Although biochar is useful in reducing such emissions, biochar-adsorbed fumigants may desorb and cause secondary air pollution. This study investigated the degradation of 1,3-D
The Urea?Hydrogen Peroxide Complex:? Solid-State Oxidative Protocols for Hydroxylated Aldehydes and Ketones (Dakin Reaction), Nitriles, Sulfides, and Nitrogen Heterocycles
Rajender SV, et al.
Organic Letters, 1(2), 189?192-189?192 (1999)
Gianluca Soldaini et al.
Organic letters, 9(3), 473-476 (2007-01-26)
[reaction: see text] The first successful catalytic oxidation procedure for the chemoselective conversion of imines to nitrones is reported. The reaction is general, high yielding, and user and environmentally friendly, and furnishes a solution to the yet unanswered issue of