主要文件
506345
Sigma-Aldrich
棕榈酸
别名:
棕榈酸, 十六烷酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H32O2
CAS号:
分子量:
256.42
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.77
化驗
≥99% (GC)
品質等級
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
雜質
≤0.05% sulfated ash
顏色
white
溶解度
hot ethanol: soluble
正離子痕跡
Fe: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
運輸包裝
ambient
儲存溫度
10-30°C
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)
InChI 密鑰
IPCSVZSSVZVIGE-UHFFFAOYSA-N
生化/生理作用
产物不与ATP竞争。
可逆:否
细胞渗透性:否
警告
毒性:标准处理(A)
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
閃點(°F)
235.4 °F
閃點(°C)
113 °C