Merck
700068P
Avanti
酵母甾醇
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
110802
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C27H44O
CAS号:
分子量:
384.64
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.25
描述
5α-cholesta-8,24-dien-3β-ol
化驗
>99% (TLC)
形狀
powder
包裝
pkg of 1 × 1 mg (700068P-1mg)
pkg of 1 × 10 mg (700068P-10mg)
pkg of 1 × 5 mg (700068P-5mg)
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−70°C
SMILES 字串
O[C@@H]1C[C@H]2[C@](CC1)(C3=C([C@H]4[C@@]([C@H](CC4)[C@@H](CCC=C(C)C)C)(CC3)C)CC2)C
InChI
1S/C27H44O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h7,19-21,23-24,28H,6,8-17H2,1-5H3/t19-,20+,21+,23-,24+,26+,27-/m1/s1
InChI 密鑰
CGSJXLIKVBJVRY-XTGBIJOFSA-N
一般說明
霉菌甾醇是由羊毛甾醇生物合成胆固醇的中间体。
應用
  • The ATPase activity of ABCA1 is increased by cholesterol in the presence of anionic lipids.: 本研究调查了胆固醇和阴离子脂质对 ATPase 活性的调节机制,重点关注了酵母固醇在此生化途径中的作用。这些发现有助于我们了解脂质转运机制及其在代谢综合征中的影响,重点揭示了这些途径中的潜在治疗靶点(Sakata K et al., 2024)。
  • Effects of continuous intravenous infusion with propofol on intestinal metabolites in rats.: 本研究利用酵母固醇作为生物标志物,研究丙泊酚对肠道代谢物的影响,深入了解麻醉对脂质生物合成途径的代谢影响。其结果对于优化麻醉方案、了解其全身影响至关重要(Li J et al., 2024)。
包裝
5 mL棕色玻璃螺旋盖样品瓶(700068P-10mg)
5 mL棕色玻璃螺旋盖样品瓶(700068P-1mg)
5 mL棕色玻璃螺旋盖样品瓶(700068P-5mg)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
No data available
閃點(°C)
No data available
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Sterol synthesis: a simple method for the isolation of zymosterol (5 alpha-cholesta-8, 24-dien-3 beta-ol) from yeast and spectral properties of zymosterol.
Taylor UF, et al.
Journal of Lipid Research, 22(1), 171-177 (1981)