Merck
700173P
Avanti
二氢T-MAS
powder
别名:
4,4-二甲基-胆甾-8(9)-烯-3β-醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C29H50O
CAS号:
分子量:
414.71
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.25
化驗
99% (TLC)
形狀
powder
包裝
package of 1 × 1 mg (700173P-1MG)
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
C[C@]12CCC([C@](CC[C@H](O)C3(C)C)(C)C3CC4)=C4C1CC[C@]2([H])[C@]([H])(C)CCCC(C)C
InChI 密鑰
FYHRVINOXYETMN-ABNXXCFBSA-N
生化/生理作用
4,4-二甲基-胆甾-8(9)-烯-3β-醇(二氢T-MAS)是一种甾醇,参与触发体外培养的小鼠卵母细胞减数分裂的激活。它是Kandutsch-Russell (K-R)途径的中间体。
包裝
5 mL琥珀色玻璃螺旋盖样品瓶(700173P-1MG)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)