Merck
700069P
Avanti
7-烯胆烷醇
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
5α-胆甾-7-烯-3β-醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C27H46O
CAS号:
分子量:
386.65
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.25
化驗
>99% (TLC)
形狀
powder
包裝
pkg of 1 × 10 mg (700069P-10mg)
pkg of 1 × 5 mg (700069P-5mg)
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h10,18-21,23-25,28H,6-9,11-17H2,1-5H3
InChI 密鑰
IZVFFXVYBHFIHY-UHFFFAOYSA-N
一般說明
甾醇是一种胆固醇合成前体。
應用
甾醇已被用作估计胆固醇和植物甾醇浓度的标准品。
包裝
5 mL 棕色玻璃螺旋盖小瓶 (810158P-1 mg)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
也與該產品經常一起購買
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
Lathosterol and other non-cholesterol sterols during treatment of hypercholesterolaemia with beta-glucan-rich oat bran
UusitupaMIJ, et al.
European Journal of Clinical Nutrition, 51(9), 607-607 (1997)
Lipid Analyses of Four Types of Fish From Manitoba Lakes
Moghadasian MH, et al.
EC nutrition, 1(2), 41-48 (2015)