Merck
W340804
Sigma-Aldrich
二氢茉莉酮酸甲酯
≥96%, FG
别名:
(3-Oxo-2-pentylcyclopentyl)acetic acid methyl ester, Methyl (3-oxo-2-pentylcyclopentyl)acetate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H22O3
CAS号:
分子量:
226.31
FEMA號碼:
3408
EC號碼:
歐洲委員會號碼:
10785
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
9.520
NACRES:
NA.21
生物源
synthetic
品質等級
等級
FG
Halal
Kosher
法律遵循
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA
化驗
≥96%
折射率
n20/D 1.459 (lit.)
bp
110 °C/0.2 mmHg (lit.)
溶解度
H2O: insoluble
paraffin: soluble
propylene glycol: soluble
密度
0.998 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
jasmine; floral
SMILES 字串
CCCCCC1C(CCC1=O)CC(=O)OC
InChI
1S/C13H22O3/c1-3-4-5-6-11-10(7-8-12(11)14)9-13(15)16-2/h10-11H,3-9H2,1-2H3
InChI 密鑰
KVWWIYGFBYDJQC-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
二氢茉莉酮酸甲酯是一种香味成分,主要用于香水、香水配方、个人护理和化妆品中。 天然存在于松树蜂蜜 和杜鹃花蜂蜜中。
其他說明
天然存在:茉莉
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
RIFM fragrance ingredient safety assessment, methyl dihydrojasmonate, CAS registry number 24851-98-7.
Api AM, et al.
Food And Chemical Toxicology, 82, S114-S121 (2015)
Characterization of volatile compounds of Rhododendron honey.
Silici S.
Mellifera, 10(19) (2010)
Fragrance material review on methyl dihydrojasmonate.
Scognamiglio J, et al.
Food And Chemical Toxicology, 50, S562-S571 (2012)
Determination of volatile compounds of pine honeys
Silici S.
Turkish Journal of Biology, 35(5), 641-645 (2011)
Global Trade Item Number
货号GTIN
W340804-1KG-K4061837551741
W340804-5KG
W340804-5KG-K4061837551758
W340804-SAMPLE-K4061837536090
W340804-10KG
W340804-10KG-K4061837551734
W340804-1KG
W340804-SAMPLE