化驗
97%
形狀
solid
折射率
n20/D 1.621 (lit.)
bp
103 °C/22 mmHg (lit.)
mp
26-29 °C (lit.)
密度
1.332 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
BrC\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C9H9Br/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-7H,8H2/b7-4+
InChI 密鑰
RUROFEVDCUGKHD-QPJJXVBHSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
188.6 °F - closed cup
閃點(°C)
87 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
其他客户在看
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
C81217-5G | 4061833521809 |
C81217-100G | 4061832676494 |
C81217-25G | 4061833521793 |