About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H13BO2
CAS号:
分子量:
127.98
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
濃度
1.0 M in THF
bp
65-67 °C
密度
0.887 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
CC1(C)OBOC1(C)C
InChI
1S/C6H13BO2/c1-5(2)6(3,4)9-7-8-5/h7H,1-4H3
InChI 密鑰
UCFSYHMCKWNKAH-UHFFFAOYSA-N
包裝
建议将25 mL Sure/Seal™ 瓶作为一次性瓶使用。 反复穿刺可能导致产品性能下降。
法律資訊
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
相關產品
产品编号
说明
价格
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
標靶器官
Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
-13.0 °F - closed cup
閃點(°C)
-25 °C - closed cup