Merck
197335
Sigma-Aldrich
硼酸三异丙酯
≥98%
别名:
三异丙基硼酸酯, 三异丙氧基硼烷, 异丙醇硼
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[(CH3)2CHO]3B
CAS号:
分子量:
188.07
Beilstein:
1701469
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
76 mmHg ( 75 °C)
品質等級
化驗
≥98%
形狀
liquid
雜質
1% isopropanol
折射率
n20/D 1.376 (lit.)
bp
139-141 °C (lit.)
密度
0.815 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)OB(OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/C9H21BO3/c1-7(2)11-10(12-8(3)4)13-9(5)6/h7-9H,1-6H3
InChI 密鑰
NHDIQVFFNDKAQU-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
具有良好热性能的三烷基硼酸酯。
應用
用于 1-取代萘的邻位硼化,继而与芳基卤化物进行钯催化偶联。
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
62.6 °F - closed cup
閃點(°C)
17 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Synthesis, 3478-3478 (2006)
Tetrahedron, 60, 4887-4893 (2004)
Yongtai Zheng et al.
Nature communications, 8(1), 100-100 (2017-07-26)
Photochromic molecules have shown much promise as molecular components of stimuli-responsive materials, but despite recent achievements in various photoresponsive materials, quantitative conversion in photochemical reactions in solids is hampered by the lack of intrinsic structural flexibility available to release stress