Merck
Dysmutaza ponadtlenkowa
Dysmutaza ponadtlenkowa
Dysmutaza ponadtlenkowa (SOD) katalizuje redukcję anionów ponadtlenkowych do nadtlenku wodoru. Odgrywa kluczową rolę w obronie komórek przed toksycznym działaniem rodników tlenowych. SOD konkuruje z tlenkiem azotu (NO) o anion ponadtlenkowy, który inaktywuje NO, tworząc nadtlenoazotyn. Dlatego też, zmiatając aniony ponadtlenkowe, SOD promuje aktywność NO. SOD hamuje apoptozę w hodowanych szczurzych pęcherzykach jajnikowych, apoptozę neuronalną w neuronalnych liniach komórkowych i transgenicznych myszach poprzez zapobieganie konwersji NO do nadtlenoazotanu, induktora apoptozy.8,9,10 Stwierdzono, że kowalencyjne sprzężenie dysmutazy ponadtlenkowej z glikolem polietylenowym (PEG) zwiększa okres półtrwania w krążeniu i zapewnia przedłużoną ochronę przed częściowo zredukowanymi formami tlenu. 7
Struktura dysmutazy ponadtlenkowej
Rysunek 1.Struktura dysmutazy ponadtlenkowej
Numer Komisji Enzymatycznej (EC): 1.15.1.1   ( BRENDA | IUBMB )
Właściwości dysmutazy ponadtlenkowej
  • Enzym bydlęcy występuje jako dimeryczne białko zawierające miedź i cynk o masie cząsteczkowej 2 X 16 300.3
  • The E. coli enzym występuje jako dimeryczna glikoproteina zawierająca mangan lub żelazo o masie cząsteczkowej 2 x 22 000.4,5
  • Człowieczy enzym występuje jako tetrameryczna glikoproteina zawierająca miedź, cynk lub mangan o masie cząsteczkowej 2 X 23-28 300.3,6
Reakcja dysmutazy ponadtlenkowej
Reakcja SOD
Rysunek 2.Reakcja SOD
Km dla O2- dla bydlęcej SOD = 0.35 mM
Test enzymatyczny dysmutazy ponadtlenkowej
Aktywność dysmutazy ponadtlenkowej jest mierzona jako hamowanie szybkości redukcji cytochromu c przez rodnik ponadtlenkowy, obserwowane przy 550 nm:
Cytochrom c (utleniony) + O2-. → Cytochrom c (zredukowany) + O2
Rodnik ponadtlenkowy jest wytwarzany enzymatycznie w reakcji z oksydazą ksantynową:
Ksantyna + O2 + H2O  Reakcja XOD  Kwas moczowy + O2-. + H+
Procedura testu SOD
Uszkodzenia komórek
Uszkodzenia komórek są indukowane przez reaktywne formy tlenu (ROS). ROS to wolne rodniki, reaktywne aniony zawierające atomy tlenu lub cząsteczki zawierające atomy tlenu, które mogą wytwarzać wolne rodniki lub są przez nie aktywowane chemicznie. Przykładami są rodnik hydroksylowy, nadtlenek, nadtlenek wodoru i nadtlenoazotyn. Głównym źródłem ROS in vivo jest oddychanie tlenowe, chociaż ROS są również wytwarzane przez peroksysomalną β-oksydację kwasów tłuszczowych, mikrosomalny metabolizm cytochromu P450 związków ksenobiotycznych, stymulację fagocytozy przez patogeny lub lipopolisacharydy, metabolizm argininy i enzymy specyficzne dla tkanek.1,2
W normalnych warunkach ROS są usuwane z komórki poprzez działanie dysmutazy ponadtlenkowej (SOD), katalazy lub peroksydazy glutationowej (GSH). Główne uszkodzenia komórek wynikają z indukowanej przez ROS zmiany makrocząsteczek, takich jak wielonienasycone kwasy tłuszczowe w lipidach błonowych, niezbędne białka i DNA. Ponadto stres oksydacyjny i ROS są powiązane ze stanami chorobowymi, takimi jak choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, rak i starzenie się.
Reakcja dysmutazy ponadtlenkowej
Rysunek 3.Reakcja dysmutazy ponadtlenkowej
Referencje
1.
Fiers W, Beyaert R, Declercq W, Vandenabeele P. 1999. More than one way to die: apoptosis, necrosis and reactive oxygen damage. Oncogene. 18(54):7719-7730. https://doi.org/10.1038/sj.onc.1203249
2.
Nicholls DG, Budd SL. 2000. Mitochondria and Neuronal Survival. Physiological Reviews. 80(1):315-360. https://doi.org/10.1152/physrev.2000.80.1.315
3.
Keele B, McCord J, Fridovich I. 1971. Further characterization of bovine superoxide dismutase and its isolation from bovine heart. J. Biol. Chem.. 2462875-2880.
4.
Cass AEG. 1985. Superoxide Dismutases.121-156. https://doi.org/10.1007/978-1-349-06372-7_4
5.
Beyer W, Imlay J, Fridovich I. 1991. SODs: varieties and distributions. X-ray crystallography of Mn-SODs and Fe-SODs, Prog. Nucleic Acid Res.. Mol. Biol.. 40221-253.
6.
MATSUDA Y, HIGASHIYAMA S, KIJIMA Y, SUZUKI K, KAWANO K, AKIYAMA M, KAWATA S, TARUI S, DEUTSCH HF, TANIGUCHI N. 1990. Human liver manganese superoxide dismutase. Purification and crystallization, subunit association and sulfhydryl reactivity. Eur J Biochem. 194(3):713-720. https://doi.org/10.1111/j.1432-1033.1990.tb19461.x
7.
Beckman J, ea. 1988. Superoxide dismutase and catalase conjugated to polyethylene glycol increases endothelial enzyme activity and oxidant resistance. J. Biol. Chem.. 2636884-6892.
8.
Tilly JL, Tilly KI. 1995. Inhibitors of oxidative stress mimic the ability of follicle-stimulating hormone to suppress apoptosis in cultured rat ovarian follicles.. Endocrinology. 136(1):242-252. https://doi.org/10.1210/endo.136.1.7828537
9.
Keller JN, Kindy MS, Holtsberg FW, St. Clair DK, Yen H, Germeyer A, Steiner SM, Bruce-Keller AJ, Hutchins JB, Mattson MP. 1998. Mitochondrial Manganese Superoxide Dismutase Prevents Neural Apoptosis and Reduces Ischemic Brain Injury: Suppression of Peroxynitrite Production, Lipid Peroxidation, and Mitochondrial Dysfunction. J. Neurosci.. 18(2):687-697. https://doi.org/10.1523/jneurosci.18-02-00687.1998
10.
Beckman JS, Beckman TW, Chen J, Marshall PA, Freeman BA. 1990. Apparent hydroxyl radical production by peroxynitrite: implications for endothelial injury from nitric oxide and superoxide.. Proceedings of the National Academy of Sciences. 87(4):1620-1624. https://doi.org/10.1073/pnas.87.4.1620