Biglycan
Biglycan to proteoglikan o masie 200-350 kDa, składający się z białka rdzeniowego o masie 45 kDa i dwóch łańcuchów glikozaminoglikanu siarczanu chrondroityny/dermatanu. Biglycan wiąże się z TGF-ß. Wiąże się również z kolagenem typu I w buforze o niskiej sile jonowej (poniżej 3 mM fosforanu). Przy wyższej sile jonowej biglycan nie wiąże się z kolagenem typu I. Wzmacnia działanie hamujące TGF-ß na proliferację osteoklastów w stężeniu 4-20 mg/ml. Zapobiega również przyłączaniu komórek CHO do fibronektyny, z 50% inhibicją przy 17-21 mg/ml.