Merck
Strona głównaStrategie formułowania substancji stałychZastosowanie mannitolu jako substancji pomocniczej w formulacji leków stałych
Zastosowanie mannitolu jako substancji pomocniczej w formulacji leków stałych
Wypełniacze w preparatach stałych
Wypełniacze zwiększają objętość preparatu, jednocześnie nadając właściwości mechaniczne, które zwiększają płynność i ściśliwość, co ułatwia produkcję oraz zwiększa wytrzymałość i jednorodność zawartości końcowego preparatu.1 Przez dziesięciolecia laktoza, celuloza mikrokrystaliczna i dwuwodny wodorofosforan wapnia były stosowane jako wypełniacze w preparatach stałych.
Czytaj więcej o
.Zalety mannitolu jako wypełniacza w formulacji leków stałych
Mannitol staje się coraz bardziej popularny jako wypełniacz w powszechnych technologiach produkcji tabletek, w tym bezpośredniego prasowania, zagęszczania rolkowego i różnych procesów granulacji na mokro. Ma on korzystne właściwości fizykochemiczne, takie jak niska higroskopijność, obojętność w stosunku do API, brak znanych niepożądanych skutków u ludzi, dobra kompatybilność i zdolność do wytwarzania niezwykle wytrzymałych tabletek. Ponieważ mannitol jest pochodzenia roślinnego, nie ma ryzyka związanego z bydłem lub pasażowalną encefalopatią gąbczastą (BSE, TSE) ani kwestii związanych z substancjami pochodzenia genetycznie zmodyfikowanego (GMO).
Mannitol jest również dobrze przystosowany do formułowania tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej, a dzięki bardzo niskiej zawartości wody (<0,3%) jest dobrze przystosowany do formułowania tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej.3%) dobrze nadaje się do formulacji wrażliwych na wilgoć API.
Formy polimorficzne i gatunki mannitolu
Istnieją co najmniej trzy różne modyfikacje mannitolu i są oznaczone jako α, β i δ, przy czym modyfikacja β jest najbardziej stabilna. Mannitol jest dostępny w różnych gatunkach, w tym krystalicznym, krystalizowanym, suszonym rozpyłowo i granulowanym, z których każdy ma różne właściwości. Badania wykazały, że suszone rozpyłowo mannitole o dużej powierzchni mają korzystne właściwości dla formulacji dawek stałych. Więcej informacji można znaleźć w artykule technicznym na ten temat.
Use of Parteck® M Mannitol in Various Tableting Methods
Direct Compression
Rozczynnik Parteck® M mannitol to mannitol w jego najbardziej stabilnej formie polimorficznej: 100% beta mannitol. Jest to mannitol cząsteczkowy o doskonałej ściśliwości, dzięki czemu doskonale nadaje się do bezpośredniego prasowania. Daje wytrzymałe i twarde tabletki o szybkim rozpadzie i szybkim uwalnianiu API. Ponadto wspiera wydajny proces i dobrą końcową wydajność dawkowania, niezależnie od tego, czy jest to preparat o wysokiej czy niskiej dawce.
Dry Granulation and Roller Compaction
W przypadkach, gdy bezpośrednie prasowanie nie jest odpowiednim podejściem do tabletkowania z powodu braku jednorodności lub oddzielenia składników preparatu, można dodać granulację na sucho jako etap przed tabletkowaniem. Etap ten zwiększa gęstość nasypową proszków i poprawia właściwości płynięcia oraz jednorodność zawartości. Granulacja na sucho jest odpowiednia dla wrażliwych termicznie API i API, które mogą ulec degradacji w środowisku wodnym. Powszechnym podejściem do granulacji na sucho jest zagęszczanie mieszanki proszku za pomocą walców. Więcej informacji można znaleźć w artykule technicznym na ten temat.
W zagęszczaniu walcowym, bezpośrednio ściśliwe, suszone rozpyłowo mannitole o większej powierzchni wytwarzają mocniejsze tabletki niż granulowane lub krystalizowane gatunki mannitolu o mniejszej powierzchni.
Granulacja na mokro
Granulacja na mokro służy temu samemu celowi, co granulacja na sucho - aglomeracji cząstek proszku w celu poprawy jednorodności, płynności i ściśliwości mieszanki tabletkującej, a także jednorodności zawartości końcowej postaci dawkowania - ale wykorzystuje rozpuszczalnik i zazwyczaj spoiwo w procesie granulacji. Mannitol Parteck® M jest szczególnie odpowiedni do stosowania w procesach granulacji na mokro i oferuje istotne korzyści w zakresie końcowej jakości tabletek (twardość, szybszy rozpad) w porównaniu ze zwykłym mannitolem.
Wszechstronność mannitolu Parteck®  M w formulacjach stałych
.Mannitol, a w szczególności substancja pomocnicza Parteck® M mannitol, jest uznawany nie tylko za doskonałą substancję wypełniającą dla szerokiej gamy API i stałych formulacji dawek. Jest niezwykle wszechstronny do stosowania w różnych metodach tabletkowania, ma właściwości potrzebne do zastosowania w szerokiej gamie preparatów w postaci stałej.
Parteck® M mannitol jest cząsteczką zaprojektowaną z myślą o najlepszej wydajności w produkcji dawek stałych i oferuje szeroką elastyczność w odniesieniu do produkcji, nawet w przypadku bardziej wymagających formulacji dawek stałych, takich jak niskie i wysokie dawki oraz mikronizowane API, które opisano poniżej.
Formuły wysokodawkowe: Ściśliwość i potencjał rozcieńczania
Dzięki otwartej i nitkowatej strukturze cząstek (rysunek 1), zaróbka mannitolu Parteck® M umożliwia zagęszczanie tabletek przy niskich siłach ściskających (rysunek 2), minimalizując zużycie sprzętu. Ponieważ jest sypki, pomaga utrzymać stabilny i wysokowydajny proces.
Substancja pomocnicza Parteck® M umożliwia zagęszczanie tabletek przy niskich siłach ściskających.
Rysunek 1.SEM pokazujący wysoce ustrukturyzowaną powierzchnię substancji pomocniczej Parteck® M mannitol
Profile rozpuszczania porównujące preparaty fenofibratu oparte na różnych dostępnych na rynku bezpośrednio ściśliwych gatunkach mannitolu
Rysunek 2.Porównanie profili kompresji różnych dostępnych na rynku gatunków mannitolu do kompresji bezpośredniej. Formuła placebo z użyciem 1% stearynianu magnezu.
Niektóre API nie nadają się dobrze do kompresji i w takich przypadkach mannitol Parteck® M może być stosowany jako rozcieńczalnik do tabletkowania. W preparacie można zawrzeć do 60% substancji czynnych nie poddających się bezpośredniej kompresji, co umożliwia zmniejszenie rozmiarów tabletek z dużą ilością substancji czynnych.
Low Dose Formulations: Jednolite dawki z jednorodną dystrybucją
Mannitol Parteck® M adsorbuje cząsteczki API na swojej dużej powierzchni, co może pomóc w stabilizacji preparatu i zapobiec segregacji cząstek podczas procesu tabletkowania. Jest to szczególnie istotne w przypadku preparatów o niskiej dawce, w których jednorodność mieszanki i jednorodność zawartości końcowych postaci dawkowania mają pierwszorzędne znaczenie.2
Micronized APIs: Ulepszona jednorodność zawartości
Mikronizowane API, o wyjątkowo małym rozmiarze cząstek w porównaniu z substancjami pomocniczymi w formulacji, mogą doświadczać niemieszania podczas bezpośredniego prasowania, co prowadzi do problemów z jednorodnością zawartości w końcowej postaci dawkowania.
Uzyskanie jednorodnej mieszaniny mikronizowanego API i substancji pomocniczych przy jednoczesnym zachowaniu stabilności produktu może stanowić wyzwanie. Ponadto, w przypadku mikronizowanych API stosowanych w formulacji leków o silnym działaniu, które wymagają niskich dawek, jednorodność zawartości ma kluczowe znaczenie i może być trudna do osiągnięcia.
Możliwe jest uzyskanie stabilnej, jednorodnej mieszaniny zarówno mikronizowanych hydrofilowych, jak i hydrofobowych cząstek API (< 15 μm) z zaróbką mannitolu Parteck® M.2 Stabilność wynika z adsorpcyjnej siły wiązania wystarczająco silnej, aby wytrzymać mechaniczne siły separacji.
Formuły o natychmiastowym uwalnianiu: Szybki rozpad i rozcieńczanie
Dzięki unikalnej strukturze cząstek i dużej powierzchni, mannitol Parteck® M umożliwia nawet bardzo twardym tabletkom zarówno rozpad, jak i rozpuszczanie, szybciej i łatwiej (rysunek 3).
Profile rozpuszczania porównujące preparaty fenofibratu oparte na różnych dostępnych na rynku bezpośrednio ściśliwych gatunkach mannitolu
Rysunek 3.Profile rozpuszczania porównujące preparaty fenofibratu oparte na różnych dostępnych w handlu bezpośrednio ściśliwych gatunkach mannitolu. Formuły składające się z 20% (100 mg) zmikronizowanego fenofibratu, 1% dwutlenku krzemu, 1,5% stearynianu magnezu i 77,5% DC-mannitolu, sprasowane w tabletki 500 mg o twardości 80 ± 5 N.
Parteck® M Mannitol Excipient: Szeroki zakres zastosowań
Specyficzne właściwości cząstek rozczynnika mannitolu Parteck® M, takie jak duża powierzchnia i niska higroskopijność, sprawiają, że dobrze nadaje się on do wszystkich popularnych procesów produkcji tabletek. Oferuje szereg korzyści dla formulacji szeregu API, w tym:
  • Wysoka ściśliwość i potencjał rozcieńczania
  • Jednorodność zawartości
  • Szybki rozpad i rozpuszczanie
  • Niski poziom zanieczyszczeń i zawartości wody, dzięki czemu jest kompatybilny ze wszystkimi API
  • Pochodzenie roślinne i wolne od GMO
  • Niehigroskopijny
  • Stabilny w postaci polimorficznej
Dowiedz się więcej o opracowywaniu receptur i wytycznych dotyczących tych procesów produkcyjnych oraz odpowiednich substancji pomocniczych w naszym Podręczniku recepturowania.
Powiązane produkty
Loading
Referencje
1.
Ohrem HL, Schornick E, Kalivoda A, Ognibene R. 2014. Why is mannitol becoming more and more popular as a pharmaceutical excipient in solid dosage forms?. Pharmaceutical Development and Technology. 19(3):257-262. https://doi.org/10.3109/10837450.2013.775154
2.
Ohrem HL, Ognibene R, Wedel T. 2012. Obtaining stable homogenous mixtures with micronized APIs. Pharmaceutical Technology. 36(10):66-72. https://www.pharmtech.com/view/obtaining-stable-homogenous-mixtures-micronized-apis