Membrany o przepływie bocznym
Membrany Hi-Flow™ Plus są wybierane do testów diagnostycznych i zestawów, oferując doskonałą spójność i wydajność. Wyjątkowo zoptymalizowane pod kątem testów przepływu bocznego, membrany Hi-Flow™ Plus są produkowane zgodnie z najbardziej rygorystycznymi specyfikacjami w porównaniu do innych membran przepływu bocznego dostępnych na rynku i oferują niezrównaną jakość powierzchni. Membrany Hi-Flow™ Plus zostały specjalnie zaprojektowane z myślą o spójnych wynikach, niezawodnej wydajności z partii na partię, stałych czasach wykonywania testów i ostrych liniach wychwytu / testowania z minimalnym niespecyficznym sygnałem tła. Membrany Hi-Flow™ Plus są odpowiednie dla wszystkich typów testów przepływu bocznego i są dostępne w kilku wygodnych prędkościach i formatach.
Wybór odpowiednich surowców do testu przepływu bocznego
Membrana jest najważniejszym materiałem używanym w pasku testowym przepływu bocznego. Fizyczne i chemiczne atrybuty membrany wpływają na jej właściwości przepływu kapilarnego. Z kolei właściwości przepływu kapilarnego wpływają na osadzanie odczynnika, czułość testu, swoistość testu i spójność linii testowej. Inne właściwości fizyczne membrany wpływają na integrację z gotowymi paskami testowymi. Więcej informacji można znaleźć w naszym przewodniku "Rapid Lateral Flow Test Strips - Considerations for Product Development", który zapewnia dogłębne zapoznanie się z kluczowymi aspektami projektowania pasków testowych z przepływem bocznym, w szczególności z zastosowanymi materiałami i ich integracją z odczynnikami i procesami produkcyjnymi. Zrozumienie tych zasad pomoże zapewnić ramy dla szybkiego rozwoju testów przepływu bocznego.
Hi-Flow™ Plus Membrane Speeds
Prędkość, z jaką materiał próbki porusza się wzdłuż paska membrany, jest powiązana z kapilarnym natężeniem przepływu membrany. Co więcej, istnieje bezpośrednia korelacja między prędkością a czułością membrany. Zrozumienie tych wymagań umożliwi wybór odpowiedniej membrany do danego zastosowania. Na przykład, można użyć szybko płynących membran Hi-Flow™ Plus 75 do testów, w których szybkość ma krytyczne znaczenie, próbka jest obfita, a czułość nie ma znaczenia. Membrany o wolnym przepływie Hi-Flow™ Plus 180 mogą być używane do testów, w których szybkość jest mniej ważna, próbka jest ograniczona lub wymagana jest wysoka czułość.
Prędkości membran Hi-Flow™ Plus |
---|
Products
Membrany Hi-Flow™ Plus są dostępne w kilku formatach, od arkuszy próbek i rolek rozciętych do celów ewaluacyjnych po rolki wzorcowe luzem rozcięte na żądane szerokości do celów produkcyjnych. Membrany te są również oferowane z różnymi opcjami podłoża w zależności od indywidualnych wymagań testu. Oferowane są również wstępnie zmontowane karty membranowe, zapewniające wydajny i wygodny wybór dla producentów, eliminując potrzebę ręcznego montażu kart do opracowywania lub produkcji szybkich zestawów diagnostycznych i testów.
Hi-Flow™ Plus Variety Sample Sheet Packs
Wygodne pakiety próbek oferują różnorodne arkusze z portfolio membran Hi-Flow™ Plus. Idealne do wyboru i oceny membran we wczesnej fazie projektu rozwoju testu przepływu bocznego.
Membrany Hi-Flow™ Plus do zastosowań produkcyjnych
Membrany Hi-Flow™ Plus do zastosowań produkcyjnych są teraz dostępne do zakupu online w wygodnych opakowaniach.
Rolki szczelinowe Hi-Flow™ Plus o szerokości 20 mm w różnych prędkościach przepływu kapilarnego i 2 opcjach podkładu są oferowane w opakowaniach po 14 sztuk.
Rolki szczelinowe Hi-Flow™ Plus o szerokości 25 mm w różnych prędkościach przepływu kapilarnego i 2 opcjach podkładu są oferowane w opakowaniach po 11 sztuk.
Dostępne do natychmiastowej wysyłki, zapewniają tę samą doskonałą konsystencję i wysoką wydajność membrany, szybko i bez czekania.
Standardowe (20 mm & 25 mm) i niestandardowe szerokości szczelin membran Hi-Flow™ Plus są również dostępne do zamówienia offline jako rolki wzorcowe. Każda rolka wzorcowa ma 30,5 cm szerokości i 100 m długości. W celu ułatwienia obsługi, przed dostawą rolki wzorcowe są cięte na wiele gotowych do użycia rolek szczelinowych o żądanej szerokości. Liczba otrzymanych rolek szczelinowych na zamówienie rolki wzorcowej jest powiązana z wymaganą szerokością rolki szczelinowej. Przykładowo, zamówienie na 1 rolkę wzorcową o wymaganej szerokości szczeliny 18 mm daje 16 rolek szczelinowych.
Prosimy o kontakt z lokalnym opiekunem klienta lub naszym zespołem obsługi klienta w celu uzyskania numeru katalogowego dla wybranej membrany i szerokości szczeliny.
Membrany Hi-Flow™ Plus do produkcji - szerokości rolek szczelinowych |
---|
Karty membranowe Hi-Flow™ Plus
Karty membranowe Hi-Flow™ Plus zapewniają łatwy w użyciu podzespół, dzięki czemu nie trzeba poświęcać czasu i zasobów na montaż kart, co zmniejsza i upraszcza proces projektowania i produkcji. Wykorzystując nasze wysokiej jakości membrany Hi-Flow™ Plus, karty te są montowane w bardzo precyzyjny sposób, aby zapewnić stałą wydajność w testach.
Wymiary standardowej karty membranowej Hi-Flow™ Plus
Uwaga: niestandardowe wymiary kart membranowych są również możliwe.
SureWick® Pad Materials dla testów przepływu bocznego
Materiały podkładkowe SureWick® są stosowane w testach przepływu bocznego jako podkładki na próbki, absorbenty i koniugaty. Wykonane w 100% z czystego włókna celulozowego podkładki do próbek i chłonne nie zawierają spoiw ani klejów, które mogłyby zakłócać wydajność testu. Podkładki koniugacyjne z włókna szklanego charakteryzują się niską ekstrahowalnością i doskonałą konsystencją.
Produkty te są dostępne w różnych wymiarach i formatach (arkusze, paski i rolki), aby dopasować się do unikalnego zastosowania. Posiadamy w magazynie popularne rozmiary i możemy dostosować te produkty do wymagań wymiarowych urządzenia i procesu produkcyjnego.
Membrany Hi-Flow™ Plus oraz wkładki SureWick® Conjugate, Sample i Absorbent zapewniają kompletne rozwiązanie dla testów z przepływem bocznym.
Usługi opracowywania testów w przepływie bocznym
Uzyskaj szybkie, specjalistyczne wsparcie w zakresie opracowywania testów IVD, gdy tego potrzebujesz. Odkryj nasze usługi opracowywania testów, aby uzyskać szybki dostęp do wskazówek ekspertów i globalnego wsparcia laboratoryjnego w zakresie opracowywania lub optymalizacji LFA na dowolnym etapie.
Nasze nowe usługi rozwoju testów obejmują:
- dedykowane, w pełni wyposażone, najnowocześniejsze laboratoria
- globalnie rozmieszczone laboratoria i personel dla szybkiej reakcji regionalnej
- personel specjalnie przeszkolony do wspierania dowolnej części rozwoju LFA
- szeroka, wszechstronna wiedza na temat optymalizacji testów<
- długa historia rozwoju & produkcja wielu surowców i kluczowych komponentów używanych obecnie w IVD
Continuously Renewing Our Commitment
Zapoznaj się z najnowszymi informacjami prasowymi na temat naszych membran bocznego przepływu:
- Merck Announces the Investment of More Than €440 Million and Expansion of Membrane and Filtration Manufacturing in Ireland
- Merck Announces $136.7 Million U.S. Government Contract Award for New Lateral Flow Membrane Production Facility in Sheboygan, Wisconsin
- The Hidden Manufacturers of COVID-19 Tests Podcast
- Przypadki zakażeń wirusem RSV u dzieci szybko rosną. Wczesne wykrycie może pomóc.