Filtry odśrodkowe Microcon® Wytyczne dotyczące zastosowań i specyfikacje
Filtry odśrodkowe Microcon® w prosty i wydajny sposób zagęszczają i odsalają roztwory DNA, RNA, białek lub innych makrocząsteczek, przy użyciu dowolnej wirówki, która może przyjmować probówki o pojemności 1,5 ml. Dzięki nisko wiążącej membranie Ultracel® filtry Microcon® oferują:
- Typowy odzysk na poziomie 95%, nawet dla rozcieńczonych roztworów
- Odwrotne wirowanie w celu maksymalizacji odzysku, nawet w najmniejszych próbkach
- Wygodne przechowywanie filtratu lub skoncentrowanej próbki w standardowej probówce mikrofugurowej.
Filtr Microcon® DNA Fast Flow Filter jest zoptymalizowany do zatężania i odzyskiwania genomowego DNA. Niska charakterystyka niespecyficznego wiązania membrany i innych komponentów urządzenia, w połączeniu z uszczelnieniem typu o-ring klasy medycznej, pozwala urządzeniu pomieścić kilka etapów płukania przy minimalnej utracie próbki. Dzięki odwróconemu obrotowi odzyskiwania, urządzenie może skoncentrować próbki do 100X (dla największej spójności i powtarzalności zalecamy współczynniki stężenia < 20X).
Wskazówki dotyczące zastosowań
Użyj poniższej tabeli, aby wybrać odpowiednie urządzenie Microcon® do danego zastosowania.
Specyfikacje |
---|
Informacje o zamawianiu